Z247294
Kolba Dewara z rurką NMR
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Synonim(y):
rurka dewara
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Śr. wewn. × głębokość
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
pojemność kolby
~70 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247294-1EA | 4061832964621 |