Key Documents
Z233048
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 300 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (50)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212263903
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
156 mm
pojemność
300 mL
śr. zewn. kolby
87 mm
śr. zewn. szyjki
50 mm
Opis ogólny
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences