Kluczowe dokumenty
Z765589
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 15 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
opis
15 mL QuEChERS Extraction Tube Shaker Rack
Właściwości
Holds 50 x 15 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-150
Opis ogólny
Adaptery głowicy worteksera Benchmixer XL do przechowywania wielu probówek.
Stojak ten umożliwia użycie probówek o pojemności 50 x 15 ml w mieszalniku BenchMixer XL, który nie wymaga użycia rąk. Idealny do metody analizy pestycydów QuEChERS.
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Extraction of Permethrin Pesticides from Spinach Using QuEChERS Methodology with Automated Shaking