Z765597
Tube rack for Benchmixer™ XL multi-tube vortexer
Holds 15 x 50 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Właściwości
Holds 15 x 50 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-500
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery głowicy worteksera Benchmixer XL do przechowywania wielu probówek.
Ten statyw umożliwia użycie probówek o pojemności 15 x 50 ml w mieszalniku BenchMixer™ XL, który nie wymaga użycia rąk. Jest to idealne rozwiązanie dla metody analizy pestycydów QuEChERS.
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)