Z231789
Duran® beakers
capacity 5 mL, low form
Synonim(y):
211060701
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
wys. × śr. zewn.
30 mm × 22 mm
pojemność
5 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)