Kluczowe dokumenty
Z231797
Duran® beakers
capacity 10 mL, low form
Synonim(y):
211060804
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
wys. × śr. zewn.
35 mm × 26 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)