Kluczowe dokumenty
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS29/32
śr. zewn.
48 mm
wys. całkowita
415 mm
Opis ogólny
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)