Key Documents
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
rozmiar kolby
250 mL
Opis ogólny
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)