Kluczowe dokumenty
Z214744
ACE 304 SS blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8086-04
szer. × dł.
19 mm × 76 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)