About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pk of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9590-46
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Caps with hole fit threaded outer 14/10 joints and, with an O-ring (Z504874), form an "O-RING-CAP SEAL" connection. Size: 20 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)