Kluczowe dokumenty
Z210226
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -200-250 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
wejście AC/DC
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Właściwości
thermocouple type T
for mantles upto 5 L
producent / nazwa handlowa
Model 210
zakres pomiaru temperatury
-200-250 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Opis ogólny
Without timer.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)