Key Documents
Z189995
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, angled, top diam. 60 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS14/20
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 948920
śr. górna
60 mm
Opis ogólny
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.