Z322210
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 34/35
Synonim(y):
MF10/5B/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS34/35
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 10/5B/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)