Kluczowe dokumenty
Z189871
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/4 in. × 1 1/4 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cross PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37144-0114
Długość
31.8 mm
Średnica
14.3 mm
rozmiar
1 1/4 in. × 1 1/4 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informacje prawne
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)