Key Documents
Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Właściwości
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6010
Opis ogólny
Water tested at 80 psi.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)