Kluczowe dokumenty
Z102377
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
Male Luer lock to male Luer lock, not unidirectional
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6023
Opis ogólny
Water tested at 80 psi.
Informacje prawne
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)