CAD6029
1-way stopcock
male Luer lock to 6 mm hose end
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6029
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawory odcinające są precyzyjnie obrabiane, indywidualnie docierane i starannie dopasowywane w celu utrzymania charakterystyki ciśnienia. Te zawory odcinające można łatwo zintegrować z innymi zaworami odcinającymi, rozdzielaczami, adapterami, rurkami, igłami i szklanymi strzykawkami.
- Wykonane z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej
- Przetestowane do ciśnienia wody 45 psi
- Wysokociśnieniowe zawory odcinające są przystosowane do ciśnienia 290 psi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD6029-1EA | 4061832517278 |