Kluczowe dokumenty
MTCF4063F
MTC Bio BioFlask Erlenmeyer Shaker Flask, Individually Wrapped
capacity 1000 mL, polypropylene, flat bottom, cap (vented), sterile
Synonim(y):
kolba hodowlana
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Materiały
cap (vented)
flat bottom
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 6 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio F4063-F
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera, 1000 ml, PETG, płaskie dno z wentylowaną zakrętką, sterylna, pakowana pojedynczo, 6 szt.
Kolby Jumbo Fernbach wykonane ze styrenu-butadienu z polipropylenowymi zakrętkami, które są wentylowane membranami o grubości 0,2 µm w celu zwiększenia przepuszczalności powietrza i przyspieszenia wzrostu komórek. Rozmiar otworu jest zgodny z międzynarodowym standardem SBS, co umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do sprzętu bioreaktora.
Cechy i korzyści
  • Wentylowane zakrętki
  • Dno płaskie lub z przegrodami
  • Sterylność gamma (SAL 10-6)
  • Wolne od pirogenów i RNazy/DNazy
  • Indywidualnie pakowane
Informacje prawne
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)