Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9542-10
Średnica
5 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)