Z180149
Ace large chromatography column
I.D. × L 150 mm × 1,200 mm, capacity 21.20 L
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 5820125
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
150 mm × 1,200 mm
pojemność
21.20 L
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z180149-1EA | 4061826757017 |