Kluczowe dokumenty
Z179981
Supelco
Michel-Miller column filter disc
Ace-Thred for #7
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiały
paper
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 581406
metody
LPLC: suitable
dopasowywanie
Ace-Thred for #7
Opis ogólny
Use at either end of column. Filter disc sizes 7 and 11 are made from specially pure, very uniform, highly-absorbent paper. Order adapter separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)