Z155896
Graduated measures
capacity 2,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
graduations
wys. × śr. zewn.
165 mm × 140 mm
pojemność
2,000 mL
masa
64 oz
Opis ogólny
Standard-weight, spun SS, with handle.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)