Kluczowe dokumenty
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
stainless steel container
producent / nazwa handlowa
Polarware 136
wys. × śr. zewn.
5 in. × 14 1/2 in.
pojemność
9 L (9.5 qt)
Opis ogólny
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)