Key Documents
Z155888
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
Właściwości
graduations
wys. × śr. zewn.
134 mm × 121 mm
pojemność
1,000 mL
masa
32 oz
Opis ogólny
Standard-weight, spun SS, with handle.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)