Kluczowe dokumenty
50658-U
Hamilton® PRP-C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm, stainless steel
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
50 mm × 2.1 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumna HPLC Hamilton PRP-C18 została zaprojektowana w celu zapewnienia wysokowydajnej separacji w odwróconej fazie przez dłuższy okres eksploatacji kolumny w niemal każdej fazie ruchomej lub pH. Sztywna faza stacjonarna ma doskonałą stabilność mechaniczną i termiczną (> 100°C), nie kurczy się ani nie pęcznieje i jest całkowicie obojętna na większość warunków powszechnie spotykanych w chromatografii w odwróconym układzie faz.
PRP-C18 to trwała i skuteczna kolumna do ogólnego zastosowania HPLC, a szczególnie dobrze nadaje się do specjalistycznych zastosowań w branży klinicznej, farmaceutycznej, środowiskowej, spożywczej, kryminalistycznej i nauk przyrodniczych. Zalety kolumny HPLC PRP-C18:
  • Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna (> 100º C)
  • Możliwość regeneracji w wysokich stężeniach kwasowych lub zasadowych (1 M)
  • Wysokowydajna separacja w fazie odwróconej w niemal każdej fazie ruchomej lub pH
  • Wykonuje ekstremalne zastosowania, które nie są możliwe w przypadku tradycyjnych ODS C18
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)