Kluczowe dokumenty
82039-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 5 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
20 mm × 2.1 mm
Matryca
polymeric particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
anion exchange
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)