Kluczowe dokumenty
Z155608
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, with handle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
Właściwości
graduations: no
wys. × śr. zewn.
168 mm × 129 mm
pojemność
2,000 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)