Z137308
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 60 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
joint I.D. 40 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 719046
pojemność
60 mL
dysk śr.
40 mm
śr. filtra
40 mm
wielkość porów
70-100 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137308-1EA | 4061832347462 |