Z137235
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolby okrągłodenne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6936-44
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137235-1EA | 4061832347356 |