Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Synonim(y):
Aluminiowe naczynka wagowe, Naczynia jednorazowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
aluminum
circles
opakowanie
pack of 100 ea
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
60 mL
śr. naczynia
70 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154865-10X100EA | |
Z154865-1000EA | 4061832330082 |
Z154865-100EA | 4061832330099 |