Key Documents
Z186880
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiały
aluminum
circles
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
80 mL
śr. naczynia
73 mm
Opis ogólny
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)