Key Documents
Z148148
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 125 mL, glass stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear glass
glass stopcock
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
opakowanie
pack of 1 ea (pack of 1)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
125 mL
Opis ogólny
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)