Kluczowe dokumenty
Z135631
Burette clamp
single
Synonim(y):
laboratorium zaciskowe, zacisk laboratoryjny, zaciski do biuret
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Opis ogólny
Noncorroding HDPE. Concealed steel spring and rubber pads prevent slipping. Center clamp tightens to fit standard support rod; 1/2 and 3/8 in. bushings included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)