Key Documents
Z123374
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.015 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
metody
IR spectroscopy: suitable
Średnica
25 mm
długość ścieżki
0.015 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)