Kluczowe dokumenty
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
anodized aluminum
producent / nazwa handlowa
Grauer
rozmiar platformy
7.5 cm × 7.5 cm
Opis ogólny
Do precyzyjnej regulacji małych ładunków na wysokości od 2,5 do 9 cm. Podnośnik można podnieść z ładunkiem na miejscu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z105856-1EA4061833307014