Kluczowe dokumenty
Z118559
Scienceware® drying tubes
L 6 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless
natural tube
polyethylene
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19961-0000
Długość
6 in.
Śr. złącza
6.4 - 9.5 mm
probówka śr. wewn. × śr. zewn.
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
probówka śr.
16 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
The Scienceware drying tubes are opaque allowing the color change to be easily observed when using indicating desiccant. They are made of shatter-proof polyethylene and have polypropylene tubing connectors.
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)