About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
M
20 in. × 16 in.
grubość
1/2 in.
Opis ogólny
Podstawa BENCH-TOP BASE nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie, natomiast PP BENCH TRAY i pręt nadają się do sterylizacji w autoklawie.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112852-1EA | 4061833302651 |