Kluczowe dokumenty
Z115258
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 8 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36700-0000
Długość
8 1/4 in.
Opis ogólny
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE® FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 2.7 mm diameter x 190 mm long (0.105" x 7 1/2") tapered to 3 mm ( 1/8").
Informacje prawne
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)