Z103071
Lejek dodawczy z płaszczem
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejek szklany, szklane lejki, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use with dry-ice/acetone slush or other suitable coolant.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z103071-1EA | 4061832114538 |