Kluczowe dokumenty
Z101990
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 500 mL, PTFE stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
rozmiar kurka
4 mm
Opis ogólny
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)