Z101397
1143 Filtr Kramera
diam. × L 12.5 mm × 110 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Aldrich
śr. × dł.
12.5 mm × 110 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With coarse-glass frit and metal-lock tip. In-line filter for use during double-tip needle transfer of air-sensitive solutions. (See Brown, H.C. Organic Synthesis via Boranes; Wiley-Interscience: New York, 1975; p.223.)
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z101397-1EA | 4061832109343 |