Z100862
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 18, L 24 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science
Długość
24 in.
grubość
18
Powiązane kategorie
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100862-1EA | 4061832529455 |