Kluczowe dokumenty
Y906603
Sigma-Aldrich
Valve
brass diaphragm, for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
brass diaphragm
Poziom jakości
Parametry
3000 psi max. pressure
Długość
3.31 in.
masa
230 g
dopasowywanie
for CGA 110/170 right angle path, internal/external, right hand thread
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)