Y906484
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 1.4 L
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
Materiały
carbon steel
Poziom jakości
Parametry
2015 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
3.31 in. × 3.082 in. × 13 in.
pojemność
1.4 L
grubość ścianki
0.114 in.
masa
1992 g
dopasowywanie
1/2 in. NPT
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)