Kluczowe dokumenty
Y906557
Sigma-Aldrich
Cylinder
lecture bottle, stainless steel, 1/4 in. NPT
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Parametry
1800 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
pojemność
450 mL
grubość ścianki
0.07 in.
masa
777 g
dopasowywanie
1/4 in. NPT
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)