WHA69952504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Synonim(y):
Whatman filter, Z745642, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Polypropylene prefilter
opakowanie
pkg of 1500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6995-2504
Whatman Article No. 28420579 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples