Kluczowe dokumenty
GF64417495
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
Synonim(y):
CU025120
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 644-174-95
Długość
250 m
średnica
0.08 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)