Kluczowe dokumenty
WHA69942504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Synonim(y):
Whatman filter, Z338435, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Polypropylene prefilter
opakowanie
pack of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6994-2504
Whatman Article No. 28420578 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Cechy i korzyści
  • Zawiera dwuwarstwowy polipropylenowy filtr wstępny zamiast wielowarstwowego filtra z włókna szklanego, aby zminimalizować poziomy ekstrahowalnych jonów.
  • Filtr strzykawkowy o wyjątkowo niskim poziomie wiązania białek
  • Duża objętość załadunku do filtracji trudnych próbek
Przydatność
Nadaje się do filtrowania próbek do analizy metali śladowych i do przygotowywania próbek obciążonych cząstkami stałymi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)