Kluczowe dokumenty
WHA67852502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.2 μm, PTFE, 200/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744786, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200
producent / nazwa handlowa
Whatman 6785-2502
Whatman Article No. 28420310 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną z politetrafluoroetylenu (PTFE) łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe Puradisc do rutynowej filtracji strzykawkowej
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Opcje filtrów strzykawkowych z politetrafluoroetylenu (PTFE )
Filtr strzykawkowy Cytiva Puradisc PTFE to hydrofobowa membrana, która jest chemicznie stabilna i obojętna. Wykazuje niskie wiązanie białek, a jego głównym zastosowaniem jest filtracja próbek niewodnych. Przed filtrowaniem próbek wodnych membrana musi zostać wstępnie zwilżona rozpuszczalnikiem organicznym mieszającym się z wodą.
Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2