Kluczowe dokumenty
WHA3031681
Whatman® cellulose chromatography papers
31ET CHR Chroma Reel, W × L 15 cm × 100 m
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
cellulose membrane
roll
sterylność
non-sterile
Właściwości
31ET CHR
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 3031-681
Whatman Article No. 28419331 (US reference)
Parametry
1.25 cm/hr speed
225mm/30min flow rate
szer. × dł.
15 cm × 100 m
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rolka do chromatografii celulozowej 31ET Chr to niezwykle szybki papier 0,50 mm do elektroforezy dużych cząsteczek. Grubość 0,50 mm. Przepływ 225 mm/30 min. Niezwykle szybki. Szybkość przepływu jest najwyższa spośród wszystkich papierów chromatograficznych w ofercie Whatman. Gruby papier o dość miękkiej powierzchni. Główne zastosowanie to elektroforeza dużych cząsteczek.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The